4'-Butylacetophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4'-n-Butylacetophenone, 4-Butylacetophenone, p-Butylacetophenone
A15296.06 A15296.14
A15296.06EA 677 DKK
A15296.06 A15296.14
4'-Butylacetophenon ≥97%
4'-Butylacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 37920-25-5 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 101-102°/1.5mm MDL No.: MFCD00017500
Formel: C₁₂H₁₆O
Kogepunkt: 101…102 °C (1,5 mmHg)
Massefylde: 0,957
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017500
CAS-nummer: 37920-25-5
EINECS: 253-715-7