4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
H31787.03 H31787.06
H31787.03EA 414 DKK
H31787.03 H31787.06
4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol 99%
4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol
Purity: 99% CAS No.: 50824-04-9 Molecular Formula: C7H4BrF3O Formula Weight: 241.01 Melting Point: 82-86° MDL No.: MFCD05668981
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molekylvægt: 241.01
Smeltepunkt: 82…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05668981
CAS-nummer: 50824-04-9