1-Brom-4-Fluor-3-nitrobenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
380890050 380890250
ACRO380890050EA 541 DKK
ACRO380890050 ACRO380890250
1-Brom-4-Fluor-3-nitrobenzen 98%
1-Brom-4-Fluor-3-nitrobenzen
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molekylvægt: 220 g/mol
Kogepunkt: 145…147 °C (35 mmHg)
Smeltepunkt: 18…20 °C
Massefylde: 1.786 g/cm³
Flammepunkt: 110 °C
MDL Number: MFCD00129165
CAS-nummer: 364-73-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %