4-Brom-2-Fluorbenzonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13086.06
A13086.14
A13086.06EA
431
DKK
A13086.06
A13086.14
4-Brom-2-Fluorbenzonitril ≥99%
4-Brom-2-Fluorbenzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 105942-08-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 238-239°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143264
Formel:
C₇H₃BrFN Kogepunkt: 238…239 °C Smeltepunkt: 69…72 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00143264 CAS-nummer: 105942-08-3 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |