3-Brom-4-methoxybenzonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16698.06
A16698.14
A16698.06EA
425
DKK
A16698.06
A16698.14
3-Brom-4-methoxybenzonitril ≥99%
3-Brom-4-methoxybenzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 117572-79-9
Molecular Formula: C8H6BrNO
Formula Weight: 212.05
Melting Point: 120-124°
Beilstein Reference: 3246576
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143097
Formel:
C₈H₆BrNO Molekylvægt: 212.05 g/mol Smeltepunkt: 120…124 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00143097 CAS-nummer: 117572-79-9 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |