3-Brom-4-hydroxybenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19400.06 A19400.14
A19400.06EA 595 DKK
A19400.06 A19400.14
3-Brom-4-hydroxybenzonitril ≥98%
3-Brom-4-hydroxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 2315-86-8 Molecular Formula: C7H4BrNO Formula Weight: 198.02 Melting Point: 156-161° Beilstein Reference: 2207020 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143096
Formel: C₇H₄BrNO
Kogepunkt: 406 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 156…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143096
CAS-nummer: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III