3-Brom-5-Fluorbenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26066.09 H26066.03
H26066.09EA 1770 DKK
H26066.09 H26066.03
3-Brom-5-Fluorbenzonitril ≥98%
3-Brom-5-Fluorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 179898-34-1 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD04038227
Formel: C₇H₃BrFN
Molekylvægt: 200.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038227
CAS-nummer: 179898-34-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III