3-Brombenzophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromophenyl)(phenyl)methanone, m-Bromobenzophenone
H53505.03 H53505.06 H53505.14
H53505.03EA 1150 DKK
H53505.03 H53505.06 H53505.14
3-Brombenzophenon ≥97%
3-Brombenzophenon
Purity: 97% CAS No.: 1016-77-9 Molecular Formula: C13H9BrO Formula Weight: 261.12 Melting Point: 74-78° MDL No.: MFCD00672015
Formel: C₁₃H₉BrO
Kogepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 74…78 °C
Massefylde: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672015
CAS-nummer: 1016-77-9
EINECS: 213-808-5