4-Brom-3-Fluorphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32488.06 H32488.14
H32488.06EA 700 DKK
H32488.06 H32488.14
4-Brom-3-Fluorphenol ≥98%
4-Brom-3-Fluorphenol
Purity: 98% CAS No.: 121219-03-2 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Melting Point: 71-73° MDL No.: MFCD00051907
Formel: C₆H₄BrFO
Molekylvægt: 191 g/mol
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051907
CAS-nummer: 121219-03-2