2-Bromo-6-benzyloxypyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Benzyloxy)-6-bromopyridine
B2576-25G B2576-5G
TCIAB2576-25GEA 3540 DKK
TCIAB2576-25G TCIAB2576-5G
2-Bromo-6-benzyloxypyridine ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-6-benzyloxypyridine
Formel: C₁₂H₁₀BrNO
Molekylvægt: 264.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00234782
CAS-nummer: 117068-71-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9108e9761fcc4b4c77f490bfe489a1389282eaa9&vid=9108e9761fcc4b4c77f490bfe489a1389282eaa9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %