Amantadin, HCl 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
151670250 151671000
ACRO151670250EA 524 DKK
ACRO151670250 ACRO151671000
Amantadin, HCl 99+%
Amantadin, HCl
Formel: C₁₀H₁₈ClN
Smeltepunkt: >300 °C
MDL Number: MFCD00074723
CAS-nummer: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %