3-Chlor-5-Fluoranilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H26338.03
H26338.06
H26338.03EA
1570
DKK
H26338.03
H26338.06
3-Chlor-5-Fluoranilin ≥97%
3-Chlor-5-Fluoranilin
Purity: 97%
CAS No.: 4863-91-6
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Refractive Index: 1.562-1.564
Odour: Characteristic
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD03407962
Formel:
C₆H₅ClFN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03407962 CAS-nummer: 4863-91-6 EINECS: None UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |