5-Chlor-4-Fluor-2-nitroanilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13879.06
A13879.14
A13879.06EA
1210
DKK
A13879.06
A13879.14
5-Chlor-4-Fluor-2-nitroanilin ≥97%
5-Chlor-4-Fluor-2-nitroanilin
Purity: 97%
CAS No.: 104222-34-6
Molecular Formula: C6H4ClFN2O2
Formula Weight: 190.56
Melting Point: 141-145°
Beilstein Reference: 7202993
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00052698
Formel:
C₆H₄ClFN₂O₂ Smeltepunkt: 141…145 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052698 CAS-nummer: 104222-34-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |