3,3'-Diaminobenzophenon 90+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(3-aminophenyl)methanone
L09128.03 L09128.06
L09128.03EA 605 DKK
L09128.03 L09128.06
3,3'-Diaminobenzophenon 90+%
3,3'-Diaminobenzophenon
Purity: 90+% CAS No.: 611-79-0 Molecular Formula: C13H12N2O Formula Weight: 212.25 Melting Point: 148-152° Boiling Point: 285°/11mm MDL No.: MFCD00014774
Formel: C₁₃H₁₂N₂O
Molekylvægt: 212.25 g/mol
Kogepunkt: 285 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 148…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014774
CAS-nummer: 611-79-0
EINECS: 210-281-3