2-Chlor-5-Fluoranilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B25618.06
B25618.14
B25618.06EA
1110
DKK
B25618.06
B25618.14
2-Chlor-5-Fluoranilin ≥97%
2-Chlor-5-Fluoranilin
Purity: 97%
CAS No.: 452-83-5
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Refractive Index: 1.5560
Odour: Characteristic
Boiling Point: 211°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00084852
Formel:
C₆H₅ClFN Kogepunkt: 211 °C Smeltepunkt: ∼ 26 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00084852 CAS-nummer: 452-83-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |