2,6-Dimethyl-4-Fluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Fluoro-2,6-xylidine, 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline, 2-Amino-5-fluoro-m-xylene
B24965.03
B24965.06
B24965.14
B24965.03EA
1030
DKK
B24965.03
B24965.06
B24965.14
2,6-Dimethyl-4-Fluoranilin ≥98%
2,6-Dimethyl-4-Fluoranilin
Purity: 98%
CAS No.: 392-70-1
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Refractive Index: 1.5345
Formel:
C₈H₁₀FN Molekylvægt: 139.17 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03792669 CAS-nummer: 392-70-1 |