2,3-Dimethyl-4-Fluoranilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluoro-2,3-dimethylaniline, 4-Fluoro-2,3-xylidine, 3-Amino-6-fluoro-o-xylene
H31560.MD H31560.03
H31560.MDEA 912 DKK
H31560.MD H31560.03
2,3-Dimethyl-4-Fluoranilin ≥97%
2,3-Dimethyl-4-Fluoranilin
Purity: 97% CAS No.: 1737-68-4 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Melting Point: 42-46° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04972870
Formel: C₈H₁₀FN
Molekylvægt: 139.17 g/mol
Smeltepunkt: 42…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972870
CAS-nummer: 1737-68-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III