2,3-Dimethyl-4-Fluoranilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H31560.MD
H31560.03
H31560.MDEA
912
DKK
H31560.MD
H31560.03
2,3-Dimethyl-4-Fluoranilin ≥97%
2,3-Dimethyl-4-Fluoranilin
Purity: 97%
CAS No.: 1737-68-4
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Melting Point: 42-46°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04972870
Formel:
C₈H₁₀FN Smeltepunkt: 42…46 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04972870 CAS-nummer: 1737-68-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |