1,4-Diaminobutan, 2 HCl 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
215110050 215110250 215111000
ACRO215110050EA 210 DKK
ACRO215110050 ACRO215110250 ACRO215111000
1,4-Diaminobutan, 2 HCl 99+%
1,4-Diaminobutan, 2 HCl
Formel: C₄H₁₄Cl₂N₂
Smeltepunkt: 280 °C
Massefylde: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012526
CAS-nummer: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %