1,4-Diaminobutan, 2 HCl, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
MQ200
8.21980.0025 8.21980.0010
8.21980.0025EA 699 DKK
8.21980.0025 8.21980.0010
1,4-Diaminobutan, 2 HCl, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutan, 2 HCl
Formel: C₄H₁₄Cl₂N₂
Molekylvægt: 161.07 g/mol
Massefylde: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012526
CAS-nummer: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
UN nummer: 2928
ADR: 6.1 (8) II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 161.07 g/mol