3,5-Dinitrobenzylalkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H32669.06
H32669.14
H32669.22
H32669.06EA
783
DKK
H32669.06
H32669.14
H32669.22
3,5-Dinitrobenzylalkohol ≥98%
3,5-Dinitrobenzylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 71022-43-0
Molecular Formula: C7H6N2O5
Formula Weight: 198.13
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 2054388
Formel:
C₇H₆N₂O₅ Smeltepunkt: 88…91 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007235 CAS-nummer: 71022-43-0 EINECS: 275-131-1 |