3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
B22634.03 B22634.06
B22634.03EA 585 DKK
B22634.03 B22634.06
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon ≥97%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 2478-38-8 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.2 Melting Point: 117-122° Beilstein Reference: 1966119
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Kogepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 117…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008748
CAS-nummer: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5