2,6-Difluor-4-iodphenol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32080.03 H32080.09
H32080.03EA 529 DKK
H32080.03 H32080.09
2,6-Difluor-4-iodphenol ≥99%
2,6-Difluor-4-iodphenol
Purity: 99% CAS No.: 950858-06-7 Molecular Formula: C6H3F2IO Formula Weight: 255.99 Melting Point: 70-73° MDL No.: MFCD09907951
Formel: C₆H₃F₂IO
Smeltepunkt: 70…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907951
CAS-nummer: 950858-06-7