5-iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 328-73-4
Molecular Formula: C8H3F6I
Formula Weight: 340.01
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4645
Boiling Point: 62-64°/12mm
Beilstein Reference: 2461627
MDL No.: MFCD00040837
Formel:
C₈H₃F₆I Kogepunkt: 62…64 °C (12 mmHg) Massefylde: 1,919 Flammepunkt: 74 °C (165 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040837 CAS-nummer: 328-73-4 |