BIS-TRIS propan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43496.22 43496.14 43496.36
43496.22EA 2390 DKK
43496.22 43496.14 43496.36
BIS-TRIS propan ≥98%
BIS-TRIS propan
Purity: 98+% CAS No.: 64431-96-5 Molecular Formula: CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2 Formula Weight: 282.34 Physical Form: Powder Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD00004689
Formel: C₁₁H₂₆N₂O₆
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004689
CAS-nummer: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3