Acetonitril, Uvasol® til spektroskopi, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00016.1000 1.00016.2500
1.00016.1000EA 930 DKK
1.00016.1000 1.00016.2500
Acetonitril, Uvasol® til spektroskopi, Supelco®
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Kogepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 2 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN nummer: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -45.7 °C
Molar Mass 41.05
Boiling Point 81.6 °C
Vapor Pressure 97 hPA
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17%
Density 0.786 g/cm³
pH (H₂0) N/A
Ignition Point 524 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid