4-tert-Butyl-o-phenylendiamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32205.PG H32205.03 H32205.06
H32205.PGEA 0 DKK
H32205.PG H32205.03 H32205.06
4-tert-Butyl-o-phenylendiamin 97%
4-tert-Butyl-o-phenylendiamin
Purity: 97% CAS No.: 68176-57-8 Molecular Formula: C10H16N2 Formula Weight: 164.25 Melting Point: 98-100° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00052695
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052695
CAS-nummer: 68176-57-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III