3,3'-Diaminobenzidin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamin
112080050 112080250
ACRO112080050EA 470 DKK
ACRO112080050 ACRO112080250
3,3'-Diaminobenzidin 98+%
3,3'-Diaminobenzidin
Formel: C₁₂H₁₄N₄
Molekylvægt: 214.27 g/mol
Smeltepunkt: 176…180 °C
Flammepunkt: >200 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007725
CAS-nummer: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥98.0 %