4'-tert-Butylacetophenon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
308740050 308740010
ACRO308740050EA 664 DKK
ACRO308740050 ACRO308740010
4'-tert-Butylacetophenon 98%
4'-tert-Butylacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
Kogepunkt: 107…108 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 17…18 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³
Flammepunkt: 29 °C
MDL Number: MFCD00017256
CAS-nummer: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN nummer: 1224
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %