4'-tert-Butylacetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Purity: 98%
CAS No.: 943-27-1
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.26
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₆O Kogepunkt: 107…108 °C (5 mmHg) Smeltepunkt: 17…18 °C (dimorphic) Massefylde: 0,964 Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017256 CAS-nummer: 943-27-1 EINECS: 213-399-3 |