4-(Dimethylamino)benzophenon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20389.06 B20389.14 B20389.22
B20389.06EA 739 DKK
B20389.06 B20389.14 B20389.22
4-(Dimethylamino)benzophenon 98%
4-(Dimethylamino)benzophenon
Purity: 98% CAS No.: 530-44-9 Molecular Formula: C15H15NO Formula Weight: 225.29 Melting Point: 88-90° Merck Reference: 14,3233 MDL No.: MFCD00008311
Formel: C₁₅H₁₅NO
Molekylvægt: 225.29 g/mol
Kogepunkt: 245…250 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008311
CAS-nummer: 530-44-9
EINECS: 208-478-4