1-(3-Aminopropyl)imidazol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
A14169.50
A14169.18
A14169.30
A14169.50EA
0
DKK
A14169.50
A14169.18
A14169.30
1-(3-Aminopropyl)imidazol 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Purity: 98%
CAS No.: 5036-48-6
Molecular Formula: C6H11N3
Formula Weight: 125.18
Flash Point: 154°(309°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: -68°
Boiling Point: 296°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009819
Formel:
C₆H₁₁N₃ Kogepunkt: 296 °C Smeltepunkt: –68 °C Massefylde: 1,062 Flammepunkt: 154 °C (309 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009819 CAS-nummer: 5036-48-6 EINECS: 225-730-9 ADR: 8,II |