1,4-Dithioerythritol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DTE
171660010 171660050 171660250
ACRO171660010EA 298 DKK
ACRO171660010 ACRO171660050 ACRO171660250
1,4-Dithioerythritol 99+%
1,4-Dithioerythritol
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 286
Smeltepunkt: 82…86 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063750
CAS-nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN nummer: 3335
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Solubility (1 % in water) Clear to slightly hazy colorless