1,4-Dithioerythritol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DTE
8814.1 8814.2
ROTH8814.1EA 0 DKK
ROTH8814.1 ROTH8814.2
1,4-Dithioerythritol
1,4-Dithioerythritol
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 286
Smeltepunkt: 82…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063750
CAS-nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8