1,4-Dithioerythritol
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
20697.02 20697.03 20697.04
SERA20697.02EA 0 DKK
SERA20697.02 SERA20697.03 SERA20697.04
1,4-Dithioerythritol
1,4-Dithioerythritol
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Kogepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 82…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063750
CAS-nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8