1,4-Dithioerythritol
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DTE
39758.01 39758.02 39758.03
SERA39758.01EA 0 DKK
SERA39758.01 SERA39758.02 SERA39758.03
1,4-Dithioerythritol
1,4-Dithioerythritol
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 286
Smeltepunkt: 82…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063750
CAS-nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8