1,4-Dithioerythritol, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DTE
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.24511.0005 1.24511.0025
1.24511.0005EA 748 DKK
1.24511.0005 1.24511.0025
1,4-Dithioerythritol, Millipore®
1,4-Dithioerythritol
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 286
Smeltepunkt: 82…83 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063750
CAS-nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8