1,4-Dithioerythritol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 99%
CAS No.: 6892-68-8
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Stench
Beilstein Reference: 1719756
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00063750
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Kogepunkt: 286 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 82…84 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00063750 CAS-nummer: 6892-68-8 EINECS: 229-998-8 ADR: 9, |