(R)-(+)-Limonen 96% unstabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, (R)-(+)-Dipenten, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-dien, D(+)-Limonen
179390050 179395000 179390025
ACRO179390050EA 238 DKK
ACRO179390050 ACRO179395000 ACRO179390025
(R)-(+)-Limonen 96% unstabilised
(R)-(+)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
Molekylvægt: 136.24 g/mol
Kogepunkt: 175.5
Smeltepunkt: –74 °C
Massefylde: 0.8405 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062991
CAS-nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN nummer: 2052
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05515
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Relative density (D20/4°C) 0.840 to 0.844
Specific optical rotation +102° to +110° (20°C, 589 nm) (C=1, CH3OH)