(Ethylthio)eddikesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L04743.06 L04743.14
L04743.06EA 434 DKK
L04743.06 L04743.14
(Ethylthio)eddikesyre ≥97%
Formel: C₄H₈O₂S
Kogepunkt: 117…118 °C (11 mmHg)
Massefylde: 1,1497 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021769
CAS-nummer: 627-04-3
EINECS: 210-979-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III