Bicin
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
9162.1 9162.2
ROTH9162.1EA 0 DKK
ROTH9162.1 ROTH9162.2
Bicin
Bicin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Molekylvægt: 163.17 g/mol
Smeltepunkt: 185…192 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004295
CAS-nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1