Bicin, Calbiochem®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
391336-1 391336-100
391336-1EA 9940 DKK
391336-1 391336-100
Bicin, Calbiochem®
Bicin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Molekylvægt: 163.17 g/mol
Smeltepunkt: 185…192 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004295
CAS-nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1