(4-Pyridyl)eddikesyreethylester ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A14550.22
A14550.03
A14550.06
A14550.14
A14550.22EA
13990
DKK
A14550.22
A14550.03
A14550.06
A14550.14
(4-Pyridyl)eddikesyreethylester ≥98%
(4-Pyridyl)eddikesyreethylester
Purity: 98%
CAS No.: 54401-85-3
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Kogepunkt: 86…88 °C (1 mmHg) Smeltepunkt: 18…20 °C Massefylde: 1,080 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051830 CAS-nummer: 54401-85-3 EINECS: 259-150-2 |