(4-Aminophenyl)eddikesyreethylester 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A11529.06
A11529.14
A11529.06EA
915
DKK
A11529.06
A11529.14
(4-Aminophenyl)eddikesyreethylester 98%
(4-Aminophenyl)eddikesyreethylester
Purity: 98%
CAS No.: 5438-70-0
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 46-48°
MDL No.: MFCD00017569
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Smeltepunkt: 46…48 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017569 CAS-nummer: 5438-70-0 |