(3-Pyridyl)eddikesyreethylester 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
118920250 118920050
ACRO118920250EA 2000 DKK
ACRO118920250 ACRO118920050
(3-Pyridyl)eddikesyreethylester 99%
(3-Pyridyl)eddikesyreethylester
Formel: C₉H₁₁NO₂
Kogepunkt: 80 °C (,4 mmHg)
Massefylde: 1,08 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006411
CAS-nummer: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %