3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Purity: 98+%
CAS No.: 1504-58-1
Molecular Formula: C6H5C≡CCH2OH
Formula Weight: 132.16
Flash Point:
Formel:
C₉H₈O Kogepunkt: 129…130 °C (10 mmHg) Massefylde: 1,078 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040914 CAS-nummer: 1504-58-1 |