3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
270030050 270030250
ACRO270030050EA 557 DKK
ACRO270030050 ACRO270030250
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formel: C₉H₈O
Molekylvægt: 132.16 g/mol
Kogepunkt: 129…130 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1.078 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040914
CAS-nummer: 1504-58-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %