(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
L16671.06
L16671.14
L16671.06EA
916
DKK
L16671.06
L16671.14
(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan ≥97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 429-60-7
Molecular Formula: CF3CH2CH2Si(OCH3)3
Formula Weight: 218.25
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.3550
Boiling Point: 144°
Beilstein Reference: 1762962
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039266
Formel:
F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Kogepunkt: 144 °C Massefylde: 1,140 Flammepunkt: 38 °C (100 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039266 CAS-nummer: 429-60-7 EINECS: 207-059-3 ADR: 3,III |