1,1,1-Trifluor-3-phenylacetone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L16851.03
L16851.06
L16851.03EA
535
DKK
L16851.03
L16851.06
1,1,1-Trifluor-3-phenylacetone ≥97%
1,1,1-Trifluor-3-phenylacetone
Formel:
C₉H₇F₃O Kogepunkt: 51…52 °C (2 mmHg) Massefylde: 1,220 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00068171 CAS-nummer: 350-92-5 |