(2-Pyridyl)eddikesyreethylester ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23988.06 B23988.14 B23988.22
B23988.06EA 700 DKK
B23988.06 B23988.14 B23988.22
(2-Pyridyl)eddikesyreethylester ≥98%
(2-Pyridyl)eddikesyreethylester
Purity: 98% CAS No.: 2739-98-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 69-70°/0.05mm Beilstein Reference: 123817 MDL No.: MFCD00006359
Formel: C₉H₁₁NO₂
Kogepunkt: 69…70 °C (0,05 mmHg)
Smeltepunkt: 86…90 °C
Massefylde: 1,084
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006359
CAS-nummer: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1